Learn More
(-)-8-Fenilmentol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3210985
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
65253-04-5
MFCD00010501
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
--8-phenylmenthol, --phenmenthol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexan-1-ol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl cyclohexanol, cyclohexanol,5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r
2725001
(1R,2S,5R)-5-metil-2-(2-fenilpropan-2-il)ciclohexan-1-ol
CC1CCC(C(C1)O)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
65253-04-5
MFCD00010501
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
--8-phenylmenthol, --phenmenthol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexan-1-ol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl cyclohexanol, cyclohexanol,5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r
2725001
(1R,2S,5R)-5-metil-2-(2-fenilpropan-2-il)ciclohexan-1-ol
CC1CCC(C(C1)O)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (-)-8-Phenylmenthol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 130.0°C (1.0 hPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H24O
Índice de refracción 1.5285 to 1.5315
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica −24.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotación específica − 24.00
Peso molecular (g/mol) 232.367
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-8-Phenylmenthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.