Learn More
8-Metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167638
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
611-32-5
C10H9N
143.19
MFCD00006810
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
11910
CHEBI:48984
8-metilquinolina
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
611-32-5
C10H9N
143.19
MFCD00006810
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
11910
CHEBI:48984
8-metilquinolina
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 8-Methylquinoline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Color Amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 245°C to 248°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.