Learn More
8-metoxypsoraleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
8-Methoxypsoralen, is used in Photochemotherapy (methoxsalen with long wave ultraviolet radiation) is indicated for the repigmentation of idiopathic vitiligo. It is also used in Photopheresis (methoxsalen with long wave ultraviolet radiation of white blood cells) is indicated for use with the UVAR* System in the palliative treatment of the skin manifestations of cutaneous T-cell lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 8-metoxypsoraleno se usa en la fotoquimioterapia (metoxsalen con irradiación ultravioleta de onda larga) y está indicado para la repigmentación del vitíligo idiopático. También se utiliza en la fotoféresis (metoxsaleno con irradiación ultravioleta de onda larga de los glóbulos blancos) está indicado para su uso con el sistema UVAR* en el tratamiento paliativo de las manifestaciones cutáneas del linfoma cutáneo de las células T.
Solubilidad
soluble en acetona, etanol (leve), ácido acético y cloroformo (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
el 8-metoxypsoraleno se usa en la fotoquimioterapia (metoxsalen con irradiación ultravioleta de onda larga) y está indicado para la repigmentación del vitíligo idiopático. También se utiliza en la fotoféresis (metoxsaleno con irradiación ultravioleta de onda larga de los glóbulos blancos) está indicado para su uso con el sistema UVAR* en el tratamiento paliativo de las manifestaciones cutáneas del linfoma cutáneo de las células T.
Solubilidad
soluble en acetona, etanol (leve), ácido acético y cloroformo (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 8-Methoxypsoralen |
Punto de fusión | 146°C to 150°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 196453 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,5988 |
Información de solubilidad | Soluble in acetone,ethanol (slight),acetic acid,and chloroform (50mg/ml). Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.2 |
Porcentaje de pureza | 99% |