Learn More
8-Hidroxiquinolina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-147476
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
148-24-3
C9H7NO
145.16
MFCD00006807
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
1923
CHEBI:48981
quinolin-8-ol
OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
148-24-3
C9H7NO
145.16
MFCD00006807
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
1923
CHEBI:48981
quinolin-8-ol
OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 72.0°C to 74.0°C
Color Beige o blanco a amarillo
Punto de ebullición 267.0°C (752.0 mmHg)
Residuos de ignición 0.05% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, IV, 1135
Índice Merck 15, 4881
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.05% max. (in alcohol)
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.