Learn More
Ácido 8-hidroxiquinolina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011721
196.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1571-30-8
C10H6NO3
188.16
MFCD00168972
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
74079
ácido 8-hidroxiquinolina-2-carboxílico
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1571-30-8
C10H6NO3
188.16
MFCD00168972
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
74079
ácido 8-hidroxiquinolina-2-carboxílico
OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 213.0°C to 214.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.