Learn More
Ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónicom 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703578
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
145-74-4
C10H7ClO3S
242.673
MFCD00052379
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
67353
ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónico
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
145-74-4
C10H7ClO3S
242.673
MFCD00052379
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
67353
ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónico
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
Nombre del producto químico o material 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.68
Porcentaje de pureza 97%