Learn More
Ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónicom 97 %, Maybridge
Marca: Maybridge BTB06262EB
Detalles adicionales : CAS : 145-74-4 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad | 25g |
---|
145-74-4 | |
242.673 | |
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N | |
67353 | |
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl |
C10H7ClO3S | |
MFCD00052379 | |
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro | |
ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónico |
Especificaciones
8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid | |
145-74-4 | |
100.0 | |
C10H7ClO3S | |
8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro | |
C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl | |
242.673 | |
242.68 |
25g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00052379 | |
OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónico | |
67353 | |
97% |