Learn More
8-(clorometilo)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703556
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
131728-94-4
C9H8ClFO2
202.61
MFCD00052603
FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
2780137
8-(clorometilo)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina
FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
131728-94-4
C9H8ClFO2
202.61
MFCD00052603
FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
2780137
8-(clorometilo)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina
FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
Nombre del producto químico o material 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.61
Porcentaje de pureza 97%