Learn More
8-Bromoquinoline, 97%, Maybridge
11.20€ - 166.60€
CAS 16567-18-3
Fórmula molecular C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.058
Número MDL MFCD00191859
InChI Key PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC Name 8-bromoquinoline
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)N=CC=C2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10785505 SDS Ver documentos Maybridge
CC04310DA
1g 11.20€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-12-2019
Añadir a la cesta
10671236 SDS Ver documentos Maybridge
CC04310EA
10g 78.40€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-12-2019
Añadir a la cesta
10011764 SDS Ver documentos Maybridge
CC04310EB
25g 166.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
16567-18-3
208.058
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
140109
C1=CC2=C(C(=C1)Br)N=CC=C2
C9H6BrN
MFCD00191859
quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
8-bromoquinoline
Especificaciones
1g
1.5940g/mL
16567-18-3
100.0
C9H6BrN
quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
C1=CC2=C(C(=C1)Br)N=CC=C2
208.058
208.06
8-Bromoquinoline
Amber glass bottle
96.5
97%
MFCD00191859
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
8-bromoquinoline
140109
97%