Learn More
8-Bromoquinolina, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 8-Bromoquinoline |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.5940g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |