Learn More
8-Bencil-3-(trifluorometilsulfoniloxi)-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-eno, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228373
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
949902-02-7
C15H16F3NO3S
347.36
GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
49835910
(8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-en-3-il) trifluorometanosulfonato
C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
949902-02-7
C15H16F3NO3S
347.36
GBUXWXWPNDHMRG-UHFFFAOYSA-N
8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-en-3-yl trifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoro-methanesulfonic acid 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 oct-2-en-3-yl ester
49835910
(8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-en-3-il) trifluorometanosulfonato
C1CC2C=C(CC1N2CC3=CC=CC=C3)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Naranja
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.36
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso, puede contener suspensión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Benzyl-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo¢3.2.1!oct-3-ene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.