Learn More
8-Aminoquinolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023325
23.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
578-66-5
C9H8N2
144.177
MFCD00006809
WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
11359
quinolin8-amina
C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
578-66-5
C9H8N2
144.177
MFCD00006809
WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
11359
quinolin8-amina
C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
8-Aminoquinoline has been used in the preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium. It is also used in the spectrophotometric determination of bivalent palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 8-aminoquinolina se ha utilizado en la preparación de un complejo de osmio con base estabilizada de borileno terminal. También se utiliza en la determinación espectrofotométrica del paladio bivalente.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese lejos del aire bajo gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 8-Aminoquinoline
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 174°C (26 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 114474
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza ≥98%