Learn More
Ácido 8-aminooctanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
8-Aminooctanoic acid is involved in the preparation of lactams using enzyme catalyzed aminolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 8-aminooctanoico participa en la preparación de lactamas mediante aminolisis enzimática catalizada.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
El ácido 8-aminooctanoico participa en la preparación de lactamas mediante aminolisis enzimática catalizada.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 8-Aminooctanoic acid |
Punto de fusión | 193°C to 196°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.23 |
Porcentaje de pureza | 99% |