Learn More
Ácido 8-amino-1-naftol-3,6-disulfónico, monohidrato de sal monosódica, 80 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10218803
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
5460-09-3
C10H8NNaO7S2·H2O
359.32
MFCD00150460
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
5460-09-3
C10H8NNaO7S2·H2O
359.32
MFCD00150460
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
% mín. CAS 75.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Pérdida por secado 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Sinónimo h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 8-amino-3,6-disulfonaftalen-1-olato
PubChem CID 102116466
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.32
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Polvo