Learn More
Ácido 8-amino-1-naftol-3,6-disulfónico, monohidrato de sal monosódica, 80 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776781
13.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5460-09-3
C10H8NNaO7S2·H2O
359.32
MFCD00150460
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5460-09-3
C10H8NNaO7S2·H2O
359.32
MFCD00150460
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
% mín. CAS 75.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Pérdida por secado 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 8-amino-3,6-disulfonaftalen-1-olato
PubChem CID 102116466
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.32
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Polvo