Learn More
Brady™ Cartuchos de impresora de transferencia térmica Serie 7953
Standard performance Printer Ribbon is an alternative wax/resin ribbon for R7950 with lower chemical and smear resistance.
Marca:  Brady™ 804451
Detalles adicionales : Peso : 0.06700kg
Código de producto. 12939473
  • 24.65€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7953
Especificaciones
Especificaciones
Printer Ribbon
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer
76.55 yd.
70 m
0.0018 in.
12,7 mm de diámetro interior
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7953
1 rollo
Negro
Polyester
3.35 in.
85 mm
0.0045 mm
70 m × 85 mm (L × An)
Lado de tinta fuera