Learn More
Beschreibung
7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
- Sharp-edge print quality
- Ribbon ink side out
- Wax/resin ribbon formulation
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Color | Black |
| Diameter (Metric) | 12.7 mm I.D. |
| Dimensions (L x W) | 70 m x 110 mm |
| Description | Wax/Resin ribbon formulation |
| Printable Sides | Ink side out |
| Alternate Part Number | R7950-110X70/O |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?