Learn More
Ansell Edmont™ Guantes multiuso de peso ligero FiberTuf™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Construcción de fibra de poliéster aromático
- Para manipulación, envasado, aplicaciones ligeras de montaje
- Revestimiento de fibra sintética
- Construcción elástica
- Revestimiento de PVC
- Acabado lateral en palma de puntos
- Puños elásticos
Especificaciones
Material de la parte posterior | PVC |
Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 214X |
Material del manguito | PVC |
Color | Azul |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 9 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Algodón de poliéster |
Tipo de Palm | Palma de puntos |
Cantidad | 12 pares |