Learn More
Ansell Edmont™ Guantes multiuso de peso ligero FiberTuf™
Catalog Number 12607001
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Diseñado para obtener resultados óptimos en aplicaciones secas que requieren protección mecánica ligera, comodidad y un buen agarre.
  • Construcción de fibra de poliéster aromático
  • Para manipulación, envasado, aplicaciones ligeras de montaje
  • Revestimiento de fibra sintética
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de PVC
  • Acabado lateral en palma de puntos
  • Puños elásticos
Material de la parte posterior PVC
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 214X
Material del manguito PVC
Color Azul
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 7
Estilo de puño de los guantes Tejido
Revestimiento Algodón de poliéster
Tipo de Palm Palma de puntos
Cantidad 12 pares
Serie 76-501