Learn More
Uvex™ Mascarilla respiratoria FFP2 7210 silv-Air Pro
La mascarilla proporciona protección contra contaminantes hasta 10 veces el valor límite, con una válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria y el calor bajo la mascarilla.
Marca:  Uvex™ 8707210
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 15355762
  • 43.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección contra contaminantes hasta 10 veces el valor límite
  • Banda para la cabeza para un ajuste cómodo y seguro
  • Compatible con gafas protectoras gracias al diseño optimizado en la zona de la nariz
  • La válvula de exhalación reduce la resistencia respiratoria y el calor/humedad bajo la mascarilla
  • La mascarilla cumple los requisitos de alta exposición al polvo (marcado D, prueba de polvo de dolomita)
Especificaciones
Especificaciones
EN 149:2001 + A1:2009
Sí
7210 silv-Air Pro
Gris
FFP2