Learn More
Ácido 7-nitroindol-2-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510056
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
6960-45-8
C9H6N2O4
206.157
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
81409
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
6960-45-8
C9H6N2O4
206.157
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
81409
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.16
Porcentaje de pureza 90%