Learn More
Ácido 7-nitroindol-2-carboxílico, 90 %, Maybridge
Marca:  Maybridge KM09181EA
Detalles adicionales : CAS : 6960-45-8 Peso : 0.06000kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004962
  • 228.10€ / 10 g
Envío estimado: 11-10-2021
6960-45-8
206.157
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
C9H6N2O4
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
81409
Especificaciones
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
10g
90%
7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
81409
90%
Frasco de vidrio ámbar
6960-45-8
C9H6N2O4
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
206.157
206.16
Videos
SDS Documentos
Certificados