Learn More
7-Metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11308998
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
612-60-2
C10H9N
143.189
MFCD00006805
KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 7-methyl, m-toluquinoline, unii-eow995k43c, 7-methyl quinoline, ccris 2895, quinolinol,7-methyl, 7-methyl-quinoline, 7-methylchinolin, 7-methylchinolin;, pubchem5811
11927
7-metilquinolina
CC1=CC2=C(C=CC=N2)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
612-60-2
C10H9N
143.189
MFCD00006805
KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 7-methyl, m-toluquinoline, unii-eow995k43c, 7-methyl quinoline, ccris 2895, quinolinol,7-methyl, 7-methyl-quinoline, 7-methylchinolin, 7-methylchinolin;, pubchem5811
11927
7-metilquinolina
CC1=CC2=C(C=CC=N2)C=C1
7-methylquinoline has been bioassayed as tumor initiator on the skin of Sencar mice.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Methylquinoline
Densidad 1.07 g/mL
Punto de ebullición 251°C to 253°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 110317
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso