Learn More
7-Metilbenzo[d]isoxazol-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110911
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
36238-83-2
C8H7NO2
149.149
MFCD00104669
JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
2782122
7-metil-1,2-benzoxazol-3-ona
CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
36238-83-2
C8H7NO2
149.149
MFCD00104669
JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
2782122
7-metil-1,2-benzoxazol-3-ona
CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
Nombre del producto químico o material 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97%