Learn More
Alfa Aesar™ 7-Metil-4-indanol, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Descripción
Aplicaciones
El 7-metil-4-indanol se utiliza como intermediario en la química sintética.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 7-metil-4-indanol se utiliza como intermediario en la química sintética.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Methyl-4-indanol |
Punto de fusión | 80°C to 82°C |
Cantidad | 2.5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |