Learn More
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H63826.03
Detalles adicionales : CAS : 1130-93-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498536
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1130-93-4
171.243
XSPVKGRMUCWWSM-UHFFFAOYSA-N
4770206
CC1=CC2=C(C=C1)NC3=C2CCC3
C12H13N
MFCD05625697
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta b indole, 7-methyl-1h,2h,3h,4h-cyclopenta b indole, cyclopent b indole,1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole
Especificaciones
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole
1130-93-4
MFCD05625697
XSPVKGRMUCWWSM-UHFFFAOYSA-N
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole
4770206
Solid
1g
C12H13N
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta b indole, 7-methyl-1h,2h,3h,4h-cyclopenta b indole, cyclopent b indole,1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl
CC1=CC2=C(C=C1)NC3=C2CCC3
171.243
171.24
97%
Videos
SDS Documentos