Learn More
7-Metoxi-1-tetralona, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 172430010
Detalles adicionales : CAS : 6836-19-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. | 1g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
6836-19-7 | |
176.21 | |
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N | |
81276 | |
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1 |
C11H12O2 | |
MFCD00001696 | |
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone | |
7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona |
Especificaciones
7-Methoxy-1-tetralone | |
Frasco de vidrio | |
61°C to 63°C | |
6836-19-7 | |
100.0 | |
C11H12O2 | |
09, II, 889 | |
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N | |
7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona | |
81276 | |
Polvo cristalino |
Authentic | |
Blanco a beige | |
1g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
MFCD00001696 | |
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone | |
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1 | |
176.21 | |
176.21 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- 7-Methoxy-1-tetralone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.