Learn More
7-Hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058471
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
7651-83-4
C9H7NO
145.16
MFCD00456131
WCRKBMABEPCYII-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxyisoquinoline, 7-isoquinolinol, 7-hydroxy-isoquinoline, isoquinolin-7-ol, 7-hydroxy-2-azanaphthalene, pubchem6264, acmc-1bfxl, ksc380o3r, 7-hydroxyisoquinoline 250mg
459767
isoquinolin-7-ol
OC1=CC=C2C=CN=CC2=C1
7651-83-4
C9H7NO
145.16
MFCD00456131
WCRKBMABEPCYII-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxyisoquinoline, 7-isoquinolinol, 7-hydroxy-isoquinoline, isoquinolin-7-ol, 7-hydroxy-2-azanaphthalene, pubchem6264, acmc-1bfxl, ksc380o3r, 7-hydroxyisoquinoline 250mg
459767
isoquinolin-7-ol
OC1=CC=C2C=CN=CC2=C1
7-Hydroxyisoquinoline is used to study its photophysial behavior in polymer matrices such as polymethyl methacrylate, cellulose acetate, polyvinyl alcohol and sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer- copolymer. It also used to prepare quinine. Further, it is used as the material for all optical switching due to its excited state proton transfer (ESPT) effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-hidroxiisoquinolina se utiliza para estudiar su comportamiento fotofisial en matrices poliméricas como el polimetilmetacrilato, acetato de celulosa, alcohol polivinílico y fluoropolímero-copolímero sulfonado a base de tetrafluoroetileno. También se usa para preparar quinina. Además, se emplea como material para toda la conmutación óptica debido a su efecto de transferencia de protones de estado excitado (ESPT).
Solubilidad
Soluble en metanol y ácido sulfúrico concentrado.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyisoquinoline
Punto de fusión 226°C to 228°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 113224
Información de solubilidad Soluble in methanol and concentrated sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%