Learn More
7-Hidroxi-4-(trifluorometil)cumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023211
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
575-03-1
C10H5F3O3
230.142
MFCD00037578
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
5375667
7-hidroxi-4-(trifluorometil)cromen-2-ona
C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
575-03-1
C10H5F3O3
230.142
MFCD00037578
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
5375667
7-hidroxi-4-(trifluorometil)cromen-2-ona
C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Punto de fusión 178°C to 180°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.14
Porcentaje de pureza 98%