Learn More
Alfa Aesar™ 7-Fluorooxindole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61511.MD
Detalles adicionales : CAS : 71294-03-6 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498068
  • 41.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
71294-03-6
151.14
VMUIOEOYZHJLEZ-UHFFFAOYSA-N
3734371
C1C2=C(C(=CC=C2)F)NC1=O
C8H6FNO
MFCD02179608
7-fluorooxindole, 7-fluoroindolin-2-one, 7-fluoro-oxindole, 7-fluoro-2-oxindole, 7-fluoroindolinone, 7-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 7-fluoro-1,3-dihydro, 7-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 1,3-dihydro-7-fluoro-2h-indol-2-one
7-fluoro-1,3-dihydroindol-2-one
Especificaciones
7-Fluorooxindole
250mg
C8H6FNO
7-fluorooxindole, 7-fluoroindolin-2-one, 7-fluoro-oxindole, 7-fluoro-2-oxindole, 7-fluoroindolinone, 7-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 7-fluoro-1,3-dihydro, 7-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 1,3-dihydro-7-fluoro-2h-indol-2-one
C1C2=C(C(=CC=C2)F)NC1=O
151.14
151.14
95%
Red to Brown
71294-03-6
MFCD02179608
VMUIOEOYZHJLEZ-UHFFFAOYSA-N
7-fluoro-1,3-dihydroindol-2-one
3734371
Powder
Videos
SDS Documentos