missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Etoxicumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Descripción
7-Ethoxycoumarin is a substrate for CYP2B6 used in fluorometric assays of microsomal monooxygenase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-etoxicumarina es un sustrato para CYP2B6 utilizado en ensayos fluorométricos de actividad microsomal monooxigenasa.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente (turbidez muy débil), 95 % de etanol (50 mg/ml), DMF y DMSO. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
La 7-etoxicumarina es un sustrato para CYP2B6 utilizado en ensayos fluorométricos de actividad microsomal monooxigenasa.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente (turbidez muy débil), 95 % de etanol (50 mg/ml), DMF y DMSO. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Ethoxycoumarin |
Punto de fusión | 88°C to 91°C |
Cantidad | 100 mg |
Beilstein | 146200 |
Información de solubilidad | Soluble in hot methanol (very faint turbidity),95% ethanol (50mg/ml),DMF,and DMSO. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.2 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'