Learn More
Alfa Aesar™ 7-Deazahypoxanthine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64537.03
Detalles adicionales : CAS : 3680-71-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491799
  • 28.00€ / 1 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Methylated 7-Deazahypoxanthines is used as regiochemical probes of xanthine oxidase.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide.
Notes
Moisture and light sensitive. Store at -20°C
Especificaciones
3680-71-5
135.126
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
96194
C1=CNC2=C1C(=O)N=CN2
C6H5N3O
MFCD08234923
7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one
1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Especificaciones
7-Deazahypoxanthine
Brown
1g
C6H5N3O
607869
Soluble in dimethyl sulfoxide.
C1=CNC2=C1C(=O)N=CN2
135.126
135.13
97%
Light and moisture sensitive
345°C to 350°C
3680-71-5
MFCD08234923
7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
96194
Solid
Videos
SDS Documentos