missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hidrato de ácido 7-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7032886
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1020038-42-9
C8H5ClN2O2
196.59
MFCD09991784
BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
28875810
ácido 7-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico
OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1020038-42-9
C8H5ClN2O2
196.59
MFCD09991784
BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
28875810
ácido 7-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico
OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión ∼231°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'