Learn More
7-Cloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813284
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
53449-14-2
C8H4ClN3O3
225.59
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
7-chloro-6-nitroquinazolin-4 3h-one, 7-chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline, 6-nitro-7-chloro-4-hydroxyquinazoline, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-ol, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-quinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 7-chloro-6-nitro, 7-chloro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
12441237
7-cloro-6-nitro-1H-quinazolin-4-ona
C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC=NC2=O
53449-14-2
C8H4ClN3O3
225.59
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
7-chloro-6-nitroquinazolin-4 3h-one, 7-chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline, 6-nitro-7-chloro-4-hydroxyquinazoline, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-ol, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-quinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 7-chloro-6-nitro, 7-chloro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
12441237
7-cloro-6-nitro-1H-quinazolin-4-ona
C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC=NC2=O
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.59
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.