Learn More
7-Cloro-1,2,3,4-clorhidrato de tetrahidroisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es un importante intermedio orgánico. Se puede utilizar en el campo de las
notas agroquímicas, farmacéuticas y colorantes
almacén en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
es un importante intermedio orgánico. Se puede utilizar en el campo de las
notas agroquímicas, farmacéuticas y colorantes
almacén en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |