Learn More
Alfa Aesar™ 7-Bromoquinoline, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63987.MD
Detalles adicionales : CAS : 4965-36-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450989
  • 38.50€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
4965-36-0
208.058
XYBSZCUHOLWQQU-UHFFFAOYSA-N
521259
C1=CC2=C(C=C(C=C2)Br)N=C1
C9H6BrN
MFCD03695823
quinoline, 7-bromo, 7-bromo-quinoline, pubchem12788, ksc238o9n, abbypharma ap-12-10883
7-bromoquinoline
Especificación
7-Bromoquinoline
4965-36-0
MFCD03695823
XYBSZCUHOLWQQU-UHFFFAOYSA-N
7-bromoquinoline
521259
Solid
250mg
C9H6BrN
quinoline, 7-bromo, 7-bromo-quinoline, pubchem12788, ksc238o9n, abbypharma ap-12-10883
C1=CC2=C(C=C(C=C2)Br)N=C1
208.058
208.06
95%