missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hidrato de ácido 7-bromoimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate |
CAS | 1019018-46-2 |
Punto de fusión | 234°C to 235°C |
Fórmula molecular | C8H5BrN2O2 |
Número MDL | MFCD09995206 |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, 7-?bromoimidazo 1,?2-?a ?pyridine-?2-?carboxylic a, 7-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid |
Clave InChI | HKOPWQHBKVSTHO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C1=CN2C=CC(Br)=CC2=N1 |
Nombre IUPAC | 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'