Learn More
7-Bromo-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813274
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
32281-97-3
C10H9BrO
225.08
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
252731
7-bromo-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
32281-97-3
C10H9BrO
225.08
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
252731
7-bromo-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-3, 4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Punto de fusión 78.0°C to 79.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.08
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.