missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Bromo-2,3-dioxoindolina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-2, 3-dioxoindoline |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Amber Glass Bottle |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'