Learn More
7-Bromo-2,3-dioxoindolina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10014982
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
20780-74-9
C8H4BrNO2
226.029
MFCD00774354
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
2302353
7-bromo-1H-indol-2,3-diona
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
20780-74-9
C8H4BrNO2
226.029
MFCD00774354
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
2302353
7-bromo-1H-indol-2,3-diona
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-2, 3-dioxoindoline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza 97%