Learn More
Ácido 7-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485997
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
879896-63-6
C7H5BrO4S
265.077
MFCD08690304
KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro
18525889
ácido 5-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-7-carboxílico
C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br
879896-63-6
C7H5BrO4S
265.077
MFCD08690304
KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro
18525889
ácido 5-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-7-carboxílico
C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.08
Porcentaje de pureza 97%