Learn More
7-Bromo-1-hepteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451189
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
4117-09-3
C7H13Br
177.09
MFCD01631137
GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
7-bromohept-1-eno
4117-09-3
C7H13Br
177.09
MFCD01631137
GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
7-bromohept-1-eno
It is used in synthetic chemistry as an alkylating agent. Also used as a reagent in the synthesis of (R)-(+)-Lasiodiplodin, a macrolide that exhibits potent antileukemic activity against human tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en química sintética como agente alquilante. También se usa como reactivo en la síntesis de (R)-(+)-llasiodiplodin, un macrólido que exhibe una potente actividad antileucémica contra tumores en humanos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-heptene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.162 g/mL
Punto de ebullición 27°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Fórmula lineal Br(CH2)5CH=CH2
Índice de refracción 1.466
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1740861
Sinónimo 2-amino-1,3,5-triazine, amino-1,3,5-triazine, 2-amino-s-triazine, 1,3,5-triazine-2-ylamine, chembl89436, amino-s-triazine, s-triazine-2-amine, pubchem14498, 1,3,5 triazin-2-ylamine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES BrCCCCCC=C
PubChem CID 20077
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido