Learn More
Ácido 7-azaindol-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 7-azaindol-3-carboxílico es un reactante para la síntesis de derivados del azaindol como nuevos inhibidores de la acrosina y para la preparación de triazoles mediante reacciones de heterociclización regioselectivas. También es un reactante para la síntesis de azai
El ácido 7-azaindol-3-carboxílico es un reactante para la síntesis de derivados del azaindol como nuevos inhibidores de la acrosina y para la preparación de triazoles mediante reacciones de heterociclización regioselectivas. También es un reactante para la síntesis de azai
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Azaindole-3-carboxylic acid |
CAS | 156270-06-3 |
Punto de fusión | 205°C to 209°C |
Fórmula molecular | C8H6N2O2 |
Número MDL | MFCD07778360 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylic acid, 7-azaindole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylicacid, pubchem20644, acmc-209zs1, ksc173s3p, 7-azaindole-3-carboxylic ..., methyl 7-azaindole-3-carboxylic acid |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Clave InChI | KYBIRFFGAIFLPM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC2=C(NC=C2C(=O)O)N=C1 |