Learn More
Ácido 7-aminotieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico, ≥90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10641654
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
56881-31-3
C7H5N3O2S
195.196
MFCD08271964
UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
12225712
ácido 7-aminotieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico
C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
56881-31-3
C7H5N3O2S
195.196
MFCD08271964
UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
12225712
ácido 7-aminotieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico
C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
Nombre del producto químico o material 7-Aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2
Porcentaje de pureza 90%