Learn More
7-Amino-4-metilcumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Used as matrix for analysis of monosulfated disaccharides and as a co-matrix with 6-aza-2-thiothymidine for sulfated neutral and salivated tri-and tetrasaccharides. Reagent for preparing new fluorogenic AMC-based substrates for cystine amino peptidase (and other hydrolases). Also used as reference compound in the enzyme assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como matriz para el análisis de disacáridos monosulfatados y como comatriz con 6-aza-2-tiotimidina para trisacáridos y tetrasacáridos sulfatados neutros y salivados. Reactivo para la preparación de nuevos sustratos fluorogénicos a base de AMC para la cistina amino peptidasa (y otras hidrolasas). También se utiliza como compuesto de referencia en el ensayo enzimático.
Solubilidad
Soluble en acetona (10 mg/ml), dimetilsulfóxido (10 mg/ml) y dimetilformamida.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Se emplea como matriz para el análisis de disacáridos monosulfatados y como comatriz con 6-aza-2-tiotimidina para trisacáridos y tetrasacáridos sulfatados neutros y salivados. Reactivo para la preparación de nuevos sustratos fluorogénicos a base de AMC para la cistina amino peptidasa (y otras hidrolasas). También se utiliza como compuesto de referencia en el ensayo enzimático.
Solubilidad
Soluble en acetona (10 mg/ml), dimetilsulfóxido (10 mg/ml) y dimetilformamida.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Amino-4-methylcoumarin |
Punto de fusión | 225°C to 228°C |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 142231 |
Información de solubilidad | Soluble in acetone (10mg/ml) dimethyl sulfoxide (10mg/ml) and dimethylformamide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |