Learn More
7-Amino-1H-indazol, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10431138
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
21443-96-9
C7H7N3
133.15
MFCD00022790
OTFFCAGPSWJBDK-UHFFFAOYSA-N
7-amino-1h-indazole, 2h-indazol-7-amine, 7-aminoindazole, 1h-indazol-7-ylamine, 7-aminindazole, 1h-indazole-7-ylamine, pubchem20891, 1h-indazol-7-amine, 1, cbi-bb zero/005543
88901
1H-indazol-7-amina
C1=CC2=C(C(=C1)N)NN=C2
21443-96-9
C7H7N3
133.15
MFCD00022790
OTFFCAGPSWJBDK-UHFFFAOYSA-N
7-amino-1h-indazole, 2h-indazol-7-amine, 7-aminoindazole, 1h-indazol-7-ylamine, 7-aminindazole, 1h-indazole-7-ylamine, pubchem20891, 1h-indazol-7-amine, 1, cbi-bb zero/005543
88901
1H-indazol-7-amina
C1=CC2=C(C(=C1)N)NN=C2
Nombre del producto químico o material 7-Amino-1H-indazole
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 164.5°C
Color Canela
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Amino-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.