Learn More
7-Amino-1-methyl-1H-indazole, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 432440010
Detalles adicionales : CAS : 41926-06-1 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10451420
  • 76.50€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
41926-06-1
147.181
FKQDTYKVWIDGNT-UHFFFAOYSA-N
18545442
CN1C2=C(C=CC=C2N)C=N1
C8H9N3
MFCD09870043
7-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazol-7-amine, 1-methyl-1h-indazol-7-ylamine, 7-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-7-indazolamine, ksc497m9l, 1h-indazol-7-amine,1-methyl, indazol-7-amine, 1-methyl
1-methylindazol-7-amine
Especificaciones
7-Amino-1-methyl-1H-indazole
Yellow to Brown
1g
94.0
95%
MFCD09870043
FKQDTYKVWIDGNT-UHFFFAOYSA-N
1-methylindazol-7-amine
18545442
Crystalline Powder
Authentic
133°C to 137°C
41926-06-1
100.0
C8H9N3
7-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazol-7-amine, 1-methyl-1h-indazol-7-ylamine, 7-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-7-indazolamine, ksc497m9l, 1h-indazol-7-amine,1-methyl, indazol-7-amine, 1-methyl
CN1C2=C(C=CC=C2N)C=N1
147.181
147.18
≥94.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos