missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Amino-1-metil-1H-indazol, 95 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-4228329
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
41926-06-1
C8H9N3
147.18
MFCD09870043
FKQDTYKVWIDGNT-UHFFFAOYSA-N
7-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazol-7-amine, 1-methyl-1h-indazol-7-ylamine, 7-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-7-indazolamine, ksc497m9l, 1h-indazol-7-amine,1-methyl, indazol-7-amine, 1-methyl
18545442
1-metilindazol-7-amina
CN1C2=C(C=CC=C2N)C=N1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
41926-06-1
C8H9N3
147.18
MFCD09870043
FKQDTYKVWIDGNT-UHFFFAOYSA-N
7-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazol-7-amine, 1-methyl-1h-indazol-7-ylamine, 7-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-7-indazolamine, ksc497m9l, 1h-indazol-7-amine,1-methyl, indazol-7-amine, 1-methyl
18545442
1-metilindazol-7-amina
CN1C2=C(C=CC=C2N)C=N1
Nombre del producto químico o material 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133°C to 137°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'