Learn More
7,7,8,8-Tetracianoquinodimetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10636762
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
1518-16-7
C12H4N4
204.19
MFCD00011664
PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
73697
CHEBI:52445
2-[4-(dicianometilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]propanodinitrilo
C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
1518-16-7
C12H4N4
204.19
MFCD00011664
PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
73697
CHEBI:52445
2-[4-(dicianometilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]propanodinitrilo
C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 287°C to 289°C
Color Marrón anaranjado a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 01,1136; 12,464
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetomitrile,tetrahydrofuran and,dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.