Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 7,5 l con acceso protegido
Los recipientes Sharpsafe™ de 5.ª generación de VernaCare están fabricados con nuestro material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para sus necesidades de gestión de residuos punzantes.
Marca: Sharpsafe™ 51902430
Detalles adicionales : Peso : 14.10000kg
Descripción
- Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
- Sharpsafe™ de 7,5 l se ha diseñado para sujetar instrumentos laparoscópicos y guiar cables en entornos de quirófano. La tapa cuenta con un sello adhesivo hermético para evitar fugas tras el cierre final.
- Los recipientes Sharpsafe™ de 7,5 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
- Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
- Especialmente adecuado para zonas de gran volumen.
- Diseñado para zonas de acceso abierto, como departamentos de urgencias.
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Zona de llenado horizontal
- Función de cierre temporal y final
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3292
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes | |
Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3292 | |
Gris | |
Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
7,5 L | |
Amarillo | |
20/caja |